RAD172
Adsorventes em cartucho Radiello™
for sampling Ozone (O3), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pk of 20
fabricante/nome comercial
Radiello
técnica(s)
passive air sampling: suitable
Matriz
microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling Ozone (O3)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cada cartucho chega em um tubo lacrado de vidro ou plástico embalado em uma bolsa de polietileno (PE) transparente termosselada. O mesmo tubo lacrado pode ser utilizado para armazenar o cartucho após a amostragem antes da dessorção/análise. Um número suficiente de etiquetas adesivas com código de barras está incluído em cada embalagem de cartuchos para facilitar o rastreamento da data e horário de amostragem.
Observação: Para amostragem de ar usando o sistema Radiello, além dos adsorventes em cartucho, devem ser adquiridos (separadamente) corpos de difusão Radiello e placas triangulares de suporte. Os kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluem todas as peças necessárias para fazer uma amostragem.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
The adsorbing cartridge is formed by a micropore polyethylene tube filled with silica gel coated with 4,4’-dipyridylethylene and closed, at one end, by a PTFE cap. Upon exposure, acid-catalysed ozonolysis of 4,4’-dipyridylethylene leads to 4-pyridylaldehyde.
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
Conteúdo relacionado
Learn more about the ready-to-use air sampler. It may be advantageous when you prefer not to assemble all of the components on field. It can be purchased as it is or in separate parts to be assembled by the customer.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
RAD172 | 4061834403302 |