Documentos Principais
RAD141
Adsorventes em cartucho Radiello
greener alternative
pkg of 20 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Agency
OSHA 56
embalagem
pkg of 20 ea
fabricante/nome comercial
Radiello
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
passive air sampling: suitable
Matriz
SS net packed with Carbopack X
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling 1,3-Butadiene and Isoprene
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Diversos adsorventes em cartucho Radiello diferentes estão disponíveis. Cada um deles é específico para amostrar diferentes classes de compostos. As dimensões de cada cartucho são 60 mm de comprimento x 4,8 ou 5,8 mm de diâmetro. Cada cartucho foi projetado para uso único, exceto os adsorventes em cartucho de dessorção térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho chega em um tubo lacrado de vidro ou plástico embalado em uma bolsa de polietileno (PE) transparente termosselada. O mesmo tubo lacrado pode ser utilizado para armazenar o cartucho após a amostragem antes da dessorção/análise. Um número suficiente de etiquetas adesivas com código de barras está incluído em cada embalagem de cartuchos para facilitar o rastreamento da data e horário de amostragem.
Observação: Para amostragem de ar usando o sistema Radiello, além dos adsorventes em cartucho, devem ser adquiridos (separadamente) corpos de difusão Radiello e placas triangulares de suporte. Os kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluem todas as peças necessárias para fazer uma amostragem.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Informações legais
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Measurements of environmental 1,3-butadiene with pumped and diffusive samplers using the sorbent Carbopack X
Martin, N.A., et al.
Atmospheric Environment, 39 (6), 1069-1077 (2005)
Reliable passive-sampling method for determining outdoor 1,3-butadiene concentrations in air
Sakurai, K., et al.
Atmospheric Environment, 80, 198-203 (2013)
Evaluation of two types of diffusive samplers and adsorbents for measuring 1,3-butadiene and benzene in air
Strandberg, B., et al
Atmospheric Environment, 39 (22), 4101-4110 (2005)
Artigos
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
Conteúdo relacionado
Learn more about the ready-to-use air sampler. It may be advantageous when you prefer not to assemble all of the components on field. It can be purchased as it is or in separate parts to be assembled by the customer.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.