29750-U
Carbotrap® 217 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Carbotrap® 217
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carbotrap® 217, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
glass TD tube
Agency
EPA TO-14 (Air Toxics)
EPA TO-17
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® 217 Packed with Carbotrap B and Carboxen-1000
Carboxen® 1000 carbon molecular sieve (CMS)
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)