S400HR
Sephacryl® Size Exclusion Resin
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
Sinônimo(s):
Poly([allyl dextran]-co-N,N′-methylenebisacrylamide)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sephacryl®, 400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
descrição
stability: stable to 0.2M NaOH
Formulário
suspension (20% aqueous ethanol)
Características
autoclavable
Matriz
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
tamanho de partícula
25-75 μm (wet)
tamanho de poro
10-2000 kDa MW range (dextrans)
20-8000 kDa MW range (globular proteins)
compatibilidade
mode of use size exclusion chromatography
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Supplied swollen, suspended in 20% aqueous ethanol
- Autoclavable
- Stable to 0.2N sodium hydroxide (NaOH)
- Store at refrigerated temperature (2-8 °C)
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 - 43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?