29746-U
Carbotrap® 300 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Carbotrap® 300
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carbotrap® 300, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
stainless steel TD tube
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
linha de produto
Carbotrap®
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
- Using mesoporous silica MCM-41 for in-line enrichment of atmospheric volatile organic compounds: This study demonstrates the utilization of mesoporous silica MCM-41, similar to Carbotrap® 300, for trapping and analyzing atmospheric volatile organic compounds, highlighting the material′s effectiveness in environmental sampling solutions (Wu et al., 2006).
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)