30135-U
Carbopack™ B Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 × 3 1/2 , unconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Carbon adsorbent, TD Tube
About This Item
Produtos recomendados
product name
Carbopack™ B, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
stainless steel TD tube
linha de produto
Carbopack™
Características
unconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 × 3 1/2
área da superfície
~100 m2/g
matriz
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
adequação
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)