Documentos Principais
55464-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA/ENVI-Carb Tube 2, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Supel QuE, PSA/ENVI-Carb Tube 2, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
Agency
suitable for BS EN 15662:2008
linha de produto
Supel
composição
Magnesium Sulfate, 900 mg
Supelclean ENVI-Carb, 45 mg (Cat. No. 57210-U)
Supelclean PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
embalagem
pk of 50
técnica(s)
QuEChERS: suitable
volume do tubo de centrífuga
15 mL , Shaker Compatible
Grupo ativo da matriz
PSA phase
carbon phase
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with most QuEChERS shakers
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Adequação
Suitable for food/agricultural samples with higher levels of chlorophyll and carotinoides (e.g., red sweet pepper, spinach, lamb′s lettuce, ruccolla, etc.). Ideal for clean up of 6 mL extract after initial food extraction and phase partitioning.
Informações legais
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Supel™ QuE PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55289-U
Supel QuE
Supel™ QuE Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Supelco
55442-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA Tube, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55228-U
Supel QuE
Supel™ QuE Non-Buffered Tube 2, pk of 50, suitable for PFAS testing
Supelco
55295-U
Supel QuE
Chun-Lin Fan et al.
Journal of AOAC International, 98(1), 130-148 (2015-04-11)
A 3 month study was conducted on the ruggedness of a multiresidue method for accuracy and stability. The results indicate that in terms of Youden pair ratios of 201 pesticide aged tea samples falling approximately within 1.00-1.20 of the ratio
Tsuyoshi Imazawa et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(6), 277-281 (2006-01-31)
An analytical method was developed for the determination of phenmedipham (PM) in agricultural products using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection. A sample was extracted with acetonitrile, and the acetonitrile layer was separated by salting-out. The acetonitrile phase was
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling
Sachiyo Ibuki et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 48(5), 139-143 (2007-11-22)
A method for simultaneous determination of Dichlorvos (DDVP), Trichlorfon (DEP) and Naled (BRP) in fruits and vegetables by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) was developed. Pesticides were extracted with ethyl acetate together with phosphoric acid and anhydrous sodium
Anna Martínez-Villalba et al.
Electrophoresis, 34(6), 870-876 (2013-01-22)
Veterinary medicines are widely administered to farm animals since they keep animals healthy at overcrowded conditions. Nevertheless the continuous administration of medicines to farm animals can frequently lead to the presence of residues of veterinary drugs in consumption products. Amprolium
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Conteúdo relacionado
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS is a ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe’ sample cleanup method used to prepare food and agricultural samples for pesticides analysis. QuEChERS is based on the Solid Phase Extraction (SPE) technique of sample preparation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
55464-U4061833528686