54281-U
Supelclean Ultra 2400 solid phase extraction (SPE) Tubes
volume 3 mL, pkg of 54
Sinônimo(s):
Supelclean™ Ultra
About This Item
Produtos recomendados
product name
Supelclean Ultra 2400, volume 3 mL, pkg of 54
linha de produto
Supelclean™
Nível de qualidade
composição
bed A, 270 mg
bed B, 225 mg (Z-Sep)
embalagem
pkg of 54
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
Grupo ativo da matriz
C18 bonding
PSA bonding
carbon bonding
aplicação(ões)
food and beverages
Categorias relacionadas
Descrição geral
The top bed consists of a mixture of PSA/C18 and a graphitized, spherical carbon. PSA removes acidic interferences, C18 retains some hydrophobic interferences, and carbon removes pigments. The variety of carbon used in this cartridge was engineered to remove sufficient pigmentation while allowing for better recoveries of compounds with planar structures. The bottom bed of the cartridge contains Z-Sep, which is a zirconia-coated silica. Z-Sep removes oily residues, and provides additional pigment removal.
The cartridge can be used for cleanup of acetonitrile extracts to be analyzed by either GC or HPLC.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The odor and pungency of ginger is due to the presence of terpenes, gingerols and shogaols. These compounds contribute to the highly complex matrix of ginger, which subsequently presents a challenge in low level analyses of contaminants. A novel 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for pesticide determination.