Documentos Principais
54282-U
Supelco
Supelclean Z-Sep/C18 Mixed Bed SPE Tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiais
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Nível de qualidade
composição
Bed wt., 420 mg
embalagem
pk of 30 ×
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
This products was developed for pesticide residue analysis in livestock products. The Supelclean Z-Sep/C18 mixed bed tube consists of a mixed bed with Z-Sep sorbent (Zirconia coated silica gel) and ODS (C18) silica gel. Use for samples that contain high polarity pesticides.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)