52604-U
Tubo para SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
Tubo de cartucho C18 SPE
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit (20 μm)
polypropylene
Nível de qualidade
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 30
Extensão da rotulagem
18% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
6 mL
Matriz
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (fluidos biológicos, água)
- Ligado polimericamente, octadecil (C 18%), com substituição de grupos silanol (endcapped)
- Carregamento de C 18% maior para maior capacidade de ligação e maior recuperação
- A fase menos seletiva: retém a maior parte dos analitos orgânicos de matrizes aquosas
- Também pode ser usado para dessalinizar matrizes aquosas
- Benéfico para extrair analitos estruturalmente diversos da mesma amostra
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
52604-U | 4061835552122 |