Documentos Principais
52599-U
Supelco
Tubo para SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 1000
Sinônimo(s):
Diol SPE SPE cartridge tube
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
PE frit (20 μm)
polypropylene
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 1000
Extensão da rotulagem
18% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
6 mL
Matriz
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (fluidos biológicos, água)
  • Ligado polimericamente, octadecil (C 18%), com substituição de grupos silanol (endcapped)
  • Carregamento de C 18% maior para maior capacidade de ligação e maior recuperação
  • A fase menos seletiva: retém a maior parte dos analitos orgânicos de matrizes aquosas
  • Também pode ser usado para dessalinizar matrizes aquosas
  • Benéfico para extrair analitos estruturalmente diversos da mesma amostra
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)