57491-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 200 mg (bed), volume 6 mL, pk of 30 ea
Sinônimo(s):
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Nível de qualidade
descrição
detection: MS friendly
linha de produto
Supel™
embalagem
pk of 30 ea
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
425-500 m2/g
volume
6 mL
peso
200 mg (bed)
tamanho de partícula
40-75 μm (>90%)
tamanho de poro
80-210 Å pore size
aplicação(ões)
PFAS testing
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Supel™ Swift HLB SPE is a polymeric sorbent with lipophilic and hydrophilic functional groups used for solid phase extraction of a wide range of analytes with different polarities. It saves time, offers faster flow rates, and minimum signal enhancement/suppression.