Key Documents
GE17-1440-02
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-02, pack of 6 × 100 mL
Sinônimo(s):
Meio de gradiente de densidade Ficoll, meios de cultura de células
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
forma
liquid
embalagem
pack of 6 × 100 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1440-02
cor
Colorless to slightly yellow
faixa de pH
5.5-7.5
Descrição geral
Ficoll-Paque Plus é um padrão reconhecido em laboratórios em todo o mundo para o isolamento de linfócitos humanos para estudos in vitro.
Ficoll-Paque PLUS é um meio pronto para uso, estéril, para alto rendimento de isolamento de linfócitos de sangue periférico usando um procedimento de centrifugação simples e rápido. Ele mantém a viabilidade e uma distribuição representativa de linfócitos B e T.
Aplicação
Para isolamento in vitro de linfócitos de sangue periférico humano.
Características e benefícios
  • Meio estéril pronto para uso para isolamento de linfócitos humanos com alta produção de sangue periférico.
  • Mantém a viabilidade e a distribuição representativa de linfócitos B e T.
  • Baixos níveis de endotoxina (< 0,12 UE/ml).
Armazenamento e estabilidade
Armazene a 4-30 ºC ()
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Informações legais
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Mehdi Hassanpour et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 139-139 (2020-03-29)
To date, many attempts are employed to increase the regenerative potential of stem cells. In this study, we evaluated the hypothesis of whether an autophagy modulation could alter differentiation potency of CD146+ cells into mature pericyte, endothelial, and cardiomyocyte lineage.
Matthew A Lakins et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(15), 4154-4167 (2020-04-30)
With the increased prevalence in checkpoint therapy resistance, there remains a significant unmet need for additional therapies for patients with relapsing or refractory cancer. We have developed FS222, a bispecific tetravalent antibody targeting CD137 and PD-L1, to induce T-cell activation
Jingyong Li et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(3), 446-458 (2019-01-18)
Objective- Inflammation occurs during the progression of abdominal aortic aneurysm (AAA). IL (interleukin)-33 is a pleiotropic cytokine with multiple immunomodulatory effects, yet its role in AAA remains unknown. Approach and Results- Immunoblot, immunohistochemistry, and immunofluorescent staining revealed increased IL-33 expression
Hagen Schwenzer et al.
Cell reports, 26(12), 3416-3428 (2019-03-21)
In eukaryotes, tRNAs are transcribed in the nucleus and exported to the cytosol, where they deliver amino acids to ribosomes for protein translation. This nuclear-cytoplasmic movement was believed to be unidirectional. However, active shuttling of tRNAs, named tRNA retrograde transport
Rajan George et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 16(4), 779-792 (2019-11-07)
Chimigen® HBV Immunotherapeutic Vaccine (C-HBV), a recombinant chimeric fusion protein comprising hepatitis B virus (HBV) S1 and S2 surface antigen fragments, Core antigen and a murine monoclonal antibody heavy chain fragment (Fc), was designed and produced in Sf9 insect cells.