Documentos Principais
H8889
Sigma-Aldrich
Histopaque®-1077 Hybri-Max
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
Histopaque 1077
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.75
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
densidade
1.077 at 25 °C (relative density)(lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Histopaque®-1077 é uma solução de polissacarose e diatrizoato de sódio, ajustada para uma densidade de 1,077 +/- 0,001 g/cm3. Esse meio facilita a recuperação rápida de linfócitos viáveis em pequenos volumes de sangue total. Essa técnica é adequada para linfólise mediada por células e para tipagem do antígeno leucocitário humano (HLA)2. Ele também pode ser empregado na primeira etapa de isolamento antes da contagem de linfócitos T, B e nulos. É usado para criar um meio de densidade para purificar linfócitos e outras células mononucleares.
Aplicação
Histopaque®-1077 Hybri-Max foi usado para isolar:
  • células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) do sangue heparinizado por centrifugação em gradiente
  • células imunológicas (linfócitos) do sangue periférico
  • PBMCs do sangue
Informações legais
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Q Liu et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 14(6), 327-330 (1999-12-22)
Decaglycerol mono-oleate (DGMO), a type of food additive (a polyglycerol ester of fatty acids), was evaluated for its in vitro effect on reactive oxygen species (ROS) generation by human neutrophils using a luminol-dependent chemiluminescence assay. Neutrophils were isolated by the
Peter R C Gascoyne et al.
Electrophoresis, 30(8), 1388-1398 (2009-03-24)
The application of dielectrophoretic field-flow fractionation (depFFF) to the isolation of circulating tumor cells (CTCs) from clinical blood specimens was studied using simulated cell mixtures of three different cultured tumor cell types with peripheral blood. The depFFF method can not
Joshua E Messinger et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
Deciphering the molecular pathogenesis of virally induced cancers is challenging due, in part, to the heterogeneity of both viral gene expression and host gene expression. Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous herpesvirus prevalent in B-cell lymphomas of immune-suppressed individuals. EBV
Siddharth Sharma et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 73(2), 160-167 (2008-01-15)
Coulter volume is far more accurate measure of cell volume than forward angle light scatter. In this report, we have used Coulter volume to determine the mean cell volume and diameter of normal human peripheral blood cells and hematopoietic progenitor
Janet E Alexander et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 73(6), 720-728 (2017-11-11)
As in human populations, advances in nutrition and veterinary care have led to an increase in the lifespan of companion animals. Detrimental physiological changes occurring later in life must be understood before interventions can be made to slow or reduce