Documentos
GE17-1440-03
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-03, pack of 6 × 500 mL
Sinônimo(s):
Meio de gradiente de densidade Ficoll, meios de cultura de células
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
forma
liquid
embalagem
pack of 6 × 500 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1440-03
cor
Colorless to slightly yellow
faixa de pH
5.5-7.5
Descrição geral
Ficoll-Paque Plus é um padrão reconhecido em laboratórios em todo o mundo para o isolamento de linfócitos humanos para estudos in vitro.
Ficoll-Paque PLUS é um meio pronto para uso, estéril, para alto rendimento de isolamento de linfócitos de sangue periférico usando um procedimento de centrifugação simples e rápido. Ele mantém a viabilidade e uma distribuição representativa de linfócitos B e T.
Aplicação
Para isolamento in vitro de linfócitos de sangue periférico humano.
Características e benefícios
  • Meio estéril pronto para uso para isolamento de linfócitos humanos com alta produção de sangue periférico.
  • Mantém a viabilidade e a distribuição representativa de linfócitos B e T.
  • Baixos níveis de endotoxina (< 0,12 UE/ml).
Armazenamento e estabilidade
Armazene a 4-30 ºC ()
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Informações legais
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Kamalesh Dattaram Mumbrekar et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(3), 671-676 (2014-01-15)
Curative radiation therapy (RT)-induced toxicity poses strong limitations for efficient RT and worsens the quality of life. The parameter that explains when and to what extent normal tissue toxicity in RT evolves would be of clinical relevance because of its
Chelsea E Stamm et al.
mSphere, 4(3) (2019-06-07)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), the causative agent of tuberculosis, is one of the most successful human pathogens. One reason for its success is that Mtb can reside within host macrophages, a cell type that normally functions to phagocytose and destroy infectious