F5415
Ficoll® solution
Type 400, 20% in H2O
Sinônimo(s):
Ready-to-use density gradient media
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
0.2 μm filtered
Nível de qualidade
tipo
Type 400
Formulário
liquid
concentração
20% in H2O
técnica(s)
titration: suitable
cor
clear colorless
solubilidade
water: soluble
densidade
1.055-1.075 g/mL
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Isolation of cord blood mononuclear cells
- Isolation of CD133 negative cells
- Isolation and expansion of circulating endothelial progenitor cells.
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Step-by-step hematopoietic stem cell culture protocols for isolation, expansion and differentiation of CD34+ hematopoietic progenitor cells including CFU assays. It can be cultured under defined conditions designed either to promote self-renewal and increase the number of primitive cells.