P7798
Polissacarose 400
powder
Sinônimo(s):
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
100
200
forma
powder
peso molecular
300,000-550,000
cor
white
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
room temp
Outras notas
Ligação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3