F4375
Ficoll® PM 400
Type 400
Sinônimo(s):
Polissacarose 400
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type 400
Nível de qualidade
forma
powder
spray-dried
atividade óptica
[α]20/D 56.5°, c = 1% (w/v) in water
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
Nota de preparo
A Sigma testa a solubilidade do Ficoll 400 na concentração de 1 g em 10 ml de água desionizada, gerando uma solução transparente a levemente turva, incolor a ligeiramente amarela. O Ficoll é estável em soluções alcalinas e neutras. Em valores de pH abaixo de 3, ele é hidrolisado rapidamente, especialmente em temperaturas elevadas. O Ficoll pode ser esterilizado por autoclavagem em pH neutro a 110 oC por 30 minutos. Agentes fortemente oxidantes e redutores devem ser evitados.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3