Documentos Principais
11191
Sigma-Aldrich
Histopaque®-1119
sterile-filtered, density: 1.119
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
Expiry date on the label.
Impurezas
endotoxin, tested
densidade
1.119
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Histopaque®-1119 é um meio estéril testado quanto à presença de endotoxinas e pronto para uso. Esta solução consiste em polissacarose e diatrizoato de sódio, com densidade ajustada para 1,119 g/ml e pH 8,8–9,0.
Aplicação
O Histopaque®-1119 é adequado para uso em conjunto com o Histopaque-1077, pois facilita a recuperação rápida de células mononucleares e granulócitos viáveis a partir de pequenos volumes de sangue total ou medula óssea.
Características e benefícios
Histopaque®-1119 oferece inúmeras vantagens, como:
  • Recuperação ideal de células viáveis
  • Permite a separação seletiva de tipos de células sanguíneas
  • Previne a distorção celular
  • Preserva a viabilidade celular
  • Mínima interferência de células estranhas
  • Desempenho reprodutível de lote para lote
  • Filtro estéril e testado quanto a endotoxinas
  • Estável a 2-8 °C por pelo menos 2 anos quando protegido da luz
Princípio
O processo envolve a formação de um gradiente duplo em sobreposição de um volume igual de Histopaque-1077 sobre Histopaque-1119. O sangue total anticoagulado é cuidadosamente colocado sobre o meio Histopaque-1077 superior. Após a centrifugação, os eritrócitos são agregados por polissacarose e, assim, rapidamente sedimentados. Os granulócitos são encontrados na interface inferior de Histopaque-1077/1119; enquanto os linfócitos e outras células mononucleares são encontrados na interface plasma/Histopaque-1077 superior. A maioria das plaquetas exteriores encontradas na interface superior é removida por centrifugação de baixa velocidade durante as etapas de lavagem. A contaminação por eritrócitos é insignificante.
Informações legais
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Darin Quach et al.
Journal of bacteriology, 191(7), 2023-2032 (2008-12-31)
Group B Streptococcus (GBS) is major cause of invasive disease in newborn infants and the leading cause of neonatal meningitis. To gain access to the central nervous system (CNS), GBS must not only subvert host defenses in the bloodstream but
Atsushi Masuda et al.
Nutrients, 11(5) (2019-05-15)
Long-term exposure to a high starch, low-protein diet (HSTD) induces body weight gain and hyperinsulinemia concomitantly with an increase in β-cell mass (BCM) and pancreatic islets number in mice; however, the effect of short-term exposure to HSTD on BCM and
Ulrich Flögel et al.
Circulation, 118(2), 140-148 (2008-06-25)
In this study, we developed and validated a new approach for in vivo visualization of inflammatory processes by magnetic resonance imaging using biochemically inert nanoemulsions of perfluorocarbons (PFCs). Local inflammation was provoked in 2 separate murine models of acute cardiac
Yuan Li et al.
BMC genomics, 16, 369-369 (2015-05-10)
Understanding genetic determinants of a microbial phenotype generally involves creating and comparing isogenic strains differing at the locus of interest, but the naturally existing genomic and phenotypic diversity of microbial populations has rarely been exploited. Here we report use of
Michael Molitor et al.
Cardiovascular research, 117(1), 162-177 (2020-02-23)
Heart failure (HF) ensuing myocardial infarction (MI) is characterized by the initiation of a systemic inflammatory response. We aimed to elucidate the impact of myelomonocytic cells and their activation by angiotensin II on vascular endothelial function in a mouse model