Z642843
Greiner LeucoSep-tube
tube capacity 50 mL, sterile
Sinônimo(s):
Greiner Tube, LeucoSep Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue cap
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
transparent tube
esterilidade
sterile
Características
graduations
external thread
embalagem
bag of 25
case of 300
fabricante/nome comercial
Greiner 227290
diâmetro da tampa
34.9 mm
Diâmetro
30 mm
capacidade do tubo
50 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sterile tubes offer improved yields and recoveries, higher purity enrichments, and the benefit of less time spent in procedural preparations. Polypropylene tubes feature conical bottoms and printed blue graduation markings. Supplied with HDPE screw caps. Designed for single use only.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)