CLS430897
Corning® 50 mL PP centrifuge tubes, self-standing
clear polypropylene, sterile, Bottom style: conical, self-standing, pack of 25 (bulk packed), cap (plug seal), case of 500
Sinônimo(s):
50mL centrifuge tubes, centrifuge tubes, self-standing centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (plug seal)
clear polypropylene
conical bottom tube (self-standing)
esterilidade
sterile
sterile
Características
RCF 3000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
Bottom style: conical, self-standing
embalagem
pack of 25 (bulk packed)
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430897
Parâmetros
3000 × g max. RCF
D.E. × C
29.1 mm × 114.9 mm
diâmetro da tampa
35.2 mm
35.2 mm , approx.
capacidade
50 mL
cor
clear tube
clear
conector
cap (Plug Seal)
Descrição geral
- Black printed graduations and a large white marking spot
- Maximum RCF is 3000xg
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)