Documentos Principais
CLS430791
Tubos de centrífuga Corning® de 15 ml
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, sterile, natural, 500/cs
Sinônimo(s):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materiais
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
esterilidade
sterile
Características
RCF 12500 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
embalagem
bag of 50
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430791
Parâmetros
12500 × g max. RCF
D.E. × C
17.5 mm × 118.5 mm
diâmetro da tampa
22.6 mm
22.9 mm , approx.
capacidade
15 mL
cor
clear
natural
conector
cap (CentriStar)
Descrição geral
Os tubos de centrifugação descartáveis Corning® de 15 ml estão disponíveis como tubos de polietileno tereftalato (PET) transparentes com uma tampa de vedação do tipo “plug seal” tradicional ou tubos de polipropileno (PP) com tampas de vedação do tipo “plug seal” ou com as novas tampas CentriStar.
A tampa CentriStar é fácil de remover e recolocar e oferece ergonomia avançada, com marcas em relevo mais largas e borda tipo “rollover”. Todos os tubos estão disponíveis em diversas opções de embalagem.
  • Estéreis, com certificação de apirogenicidade e livres de DNase/RNase
  • Graduações impressas em preto e um ponto branco de marcação grande
  • A FCR máxima dos tubos de PET é de 3.600 xg
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)