CLS431470
Tubos de centrífuga Corning® de 15 ml
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ no cap, sterile, natural, 500/cs
Sinônimo(s):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
RCF 12000 × g
cap: no
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
embalagem
pack of 25
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 431470
Parâmetros
12000 × g max. RCF
D.E. × C
17.5 mm × 118.5 mm
capacidade
15 mL
cor
clear
natural
Categorias relacionadas
Descrição geral
A tampa CentriStar™ é fácil de remover e recolocar e oferece ergonomia avançada, com marcas em relevo mais largas e borda tipo “rollover”. Todos os tubos estão disponíveis em diversas opções de embalagem.
- Estéreis, com certificação de apirogenicidade e livres de DNase/RNase
- Graduações impressas em preto e um ponto branco de marcação grande
- A FCR máxima dos tubos de PET é de 3.600 xg
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
249831-100G | 4061838347978 |
249831-25G | 4061838347985 |
CLS431470-500EA | 4061831698954 |