Documentos Principais
CLS430052
Tubos de centrífuga Corning® de 15 ml
conical bottom natural polypropylene, sterile, self-standing: no (rack packed), cap (plug seal), case of 500
Sinônimo(s):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materiais
cap (plug seal)
conical bottom natural polypropylene
esterilidade
sterile
sterile
Características
RCF 12000 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no (rack packed)
embalagem
pack of 50
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430052
Parâmetros
12000 × g max. RCF
D.E. × C
17.5 mm × 118.5 mm
diâmetro da tampa
22.9 mm
22.9 mm , approx.
capacidade
15 mL
cor
clear
conector
cap (Plug Seal)
Descrição geral
Os tubos de centrifugação descartáveis Corning® de 15 ml estão disponíveis como tubos de polietileno tereftalato (PET) transparentes com uma tampa de vedação do tipo “plug seal” tradicional ou tubos de polipropileno (PP) com tampas de vedação do tipo “plug seal” ou com as novas tampas CentriStar.
A tampa CentriStar é fácil de remover e recolocar e oferece ergonomia avançada, com marcas em relevo mais largas e borda tipo “rollover”. Todos os tubos estão disponíveis em diversas opções de embalagem.
  • Estéreis, com certificação de apirogenicidade e livres de DNase/RNase
  • Graduações impressas em preto e um ponto branco de marcação grande
  • A FCR máxima dos tubos de PET é de 3.600 xg
Informações legais
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)