CLS431472
Corning® 50 mL centrifuge tubes
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical tube w/ no cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Sinônimo(s):
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
RCF 12000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
embalagem
pack of 25
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 431472
Parâmetros
12000 × g max. RCF
D.E. × C
29.1 mm × 114.4 mm
capacidade
50 mL
cor
clear
natural
Descrição geral
The CentriStar™ cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)