CLS352070
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 50 mL, conical polypropylene, cap, screw, bagged, sterile
Sinônimo(s):
Corning Falcon Tubes, Falcon Centrifuge Tubes, Falcon Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
conical polypropylene
esterilidade
sterile
Características
cap screw
fabricante/nome comercial
Corning 352070
capacidade
50 mL
Aplicação
Liquid Handling
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS352070 | 4065269079002 |