Documentos Principais
21014
Supelco
Cartucho LpDNPH S10
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Nível de qualidade
composição
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
embalagem
pkg of 50 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O desenho do cartucho S10 facilita o uso no campo e no laboratório. Há adaptadores reutilizáveis disponíveis para conectar o cartucho à bomba de amostragem. O reservatório interno elimina a necessidade de acoplar uma seringa para extração/eluição de amostras.
Aplicação
O cartucho LpDNPH S10 foi adequado como aparelho de amostragem de aldeídos durante a execução de cromatografia gasosa. Ele também foi usado para amostrar derivados de DNPH para realizar HPLC e GC-MS para medir e caracterizar derivados de DNOH de aldeídos e cetona.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kuo-Pin Yu et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(5), 666-674 (2006-06-03)
Nowadays, the heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) system has been an important facility for maintaining indoor air quality. However, the primary function of typical HVAC systems is to control the temperature and humidity of the supply air. Most indoor
Mehrdad Arshadi et al.
The Annals of occupational hygiene, 53(8), 797-805 (2009-08-12)
Different qualities of biofuel pellets were made from pine and spruce sawdust according to an industrial experimental design. The fatty/resin acid compositions were determined by gas chromatography-mass spectrometry for both newly produced pellets and those after 2 and 4 weeks
Conteúdo relacionado
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.