Key Documents
20081-U
Supelco
ORBO-DNPH LpDNPH on Silica Gel, 120 mg
PE separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm , w/frangible seal, pk of 10 tubes
Sinônimo(s):
LpDNPH ORBO Tube
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Materiais
PE separators
linha de produto
ORBO
composição
bed wt., 120 mg
embalagem
pk of 10 tubes
fabricante/nome comercial
ORBO DNPH
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 90 mm , w/frangible seal
matriz
DNPH coated silica gel
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The LpDNPH ORBO Tube with frangible seal is designed for determination of low-level carbonyl (e.g formaldehyde) emissions from building materials. The sorbent tube is 1/4 in. O.D. x 90 mm long with frangible design at one end. It contains 120 mg of DNPH coated silica gel and is capped with PTFE caps.
Características e benefícios
  • Low background
  • Frangible seal design to prevent contamination
Easy connection to test chamber with line with 1/4 in. unions (6.35 mm/6.35 mm union)
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3