54020-U
ORBO™ 555 LpDNPH 300/150 mg Sorbent Tube
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 20 ea
Sinônimo(s):
LpDNPH ORBO™ Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,W,W separators
Nível de qualidade
Agency
NIOSH 2016 (Appendix B)
linha de produto
ORBO™
composição
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
embalagem
pkg of 20 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 555
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 105 mm
Matriz
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
54020-U | 4061832566832 |