Key Documents
20211
Supelco
ORBO 34 carvão ativado de coco especialmente tratado (20/40), 400/200 mg
W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Sinônimo(s):
Tubo de carvão ativado de coco
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiais
W,GFF,F separators
Agency
NIOSH 6013
linha de produto
ORBO
composição
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 34
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
8 mm × 105 mm
matriz
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal (specially treated)
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)