Documentos Principais
20042
Supelco
ORBO 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
TBC on Charcoal Tube
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiais
W,W,W separators
Nível de qualidade
Agency
OSHA 56
linha de produto
ORBO
composição
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 351
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 75 mm
Matriz
4-tert-butyl catechol on charcoal
charcoal
Grupo ativo da matriz
4-tert-butylcatechol
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Descrição geral
  • ORBO 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)