20832-U
ORBO™ 402 Tenax® TA specially treated (35/60), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Tenax® TA
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,W,W separators
Nível de qualidade
Agency
NIOSH 2507,2545,7905
OSHA 43
linha de produto
ORBO™
composição
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 402
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
8 mm × 100 mm
Matriz
Tenax TA (specially treated)
tamanho de partícula
35-60 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorias relacionadas
Descrição geral
It is compatible with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) equipment and is commonly used for breath analysis applications.
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)