28715-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in. , non-fritted, 60-80 mesh, preconditioned, pkg of 10 tubes
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tenax® TA, size 60-80 mesh, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh
Materiais
glass TD tube (non-fritted)
Agency
EPA TO-1,IP-1B
descrição
Sealed with (Brass Endcaps)
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 10 tubes
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
tamanho
60-80 mesh
Matriz
Tenax TA
tamanho de partícula
60-80 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)