10198
Carbosieve Carbon Adsorbent
matrix Carbosieve G, 60-80 mesh, bottle of 5 g
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carbosieve Adsorbent, matrix Carbosieve G, 60-80 mesh, bottle of 5 g
linha de produto
Carbosieve
Nível de qualidade
Formulário
powder or granules
embalagem
bottle of 5 g
técnica(s)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
~1160 m2/g
Matriz
Carbosieve G
Grupo ativo da matriz
carbon
tamanho de partícula
60-80 mesh
tamanho de poro
~0.02 cm3/g mesoporosity
~0.49 cm3/g microporosity
~0 cm3/g macroporosity
~6-15 Å pore diameter (free fall density)
densidade
~0.27 g/mL (free fall density)
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
- Spherical (better packed bed performance than granular particles)
- Hard and non-friable (pack well, will not break)
- Highly porous (high surface areas)
- Used for molecules with an analyte size relative to C2-C5 n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, CMS adsorbents offer greater relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) and graphitized carbon black (GCB) adsorbents. Our Carbosieve products are a type of CMS adsorbent.
- Have non-tapered pores
- Very strong adsorptive strength due to only containing micropores
- Provide great performance for many small, volatile analytes that most adsorbents have trouble retaining
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)