20302
Molecular Sieve, 5Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 5A, 60-80 mesh, bottle of 50 g
Agency
suitable for USP/NF nitrogen
Nível de qualidade
Formulário
solid
embalagem
bottle of 50 g
Matriz
Molecular Sieve 5A
tamanho de partícula
60-80 mesh
tamanho de poro
5 Å pore diameter
densidade
~0.72 g/mL (free fall density)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)