Documentos Principais
334316
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 5 Å
pellets, 1.6 mm
About This Item
Fórmula linear:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Formulário
pellets
Nível de qualidade
tamanho de partícula
1.6 mm
tamanho de poro
5 Å
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)