Documentos Principais
233676
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 5 Å
powder, undried
About This Item
Fórmula linear:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
Formulário
powder, undried
tamanho de partícula
<10.00 μm (Fisher)
tamanho de poro
5 Å
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yu-Han Su et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(58), 6528-6530 (2013-06-14)
A range of terminal alkenes smoothly underwent palladium-catalyzed oxidative alkoxycarbonylation with carbazates under an oxygen atmosphere to afford structurally diverse α,β-unsaturated esters in moderate to good yields with excellent regioselectivity and E selectivity.
Multidentate Triphenolsilane-Based Alkyne Metathesis Catalysts.
Yang H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(5), 885-890 (2013)