Documentos Principais
334448
Sigma-Aldrich
Molecular sieves
powder, Catalyst support, sodium Y zeolite
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Nível de qualidade
Formulário
powder
Distribuição do tamanho da partícula
100 mesh (>=90%)
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A molecular dynamics study of xenon sorbed in sodium Y zeolite. 1. Temperature and concentration dependence.
Santikary P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 96(25), 10469-10477 (1992)