Key Documents
688363
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 4 Å
powder, activated, −325 mesh particle size
Sinônimo(s):
SYLOSIV® A4, Sodium Alumino-Silicate
About This Item
Fórmula linear:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
Nível de qualidade
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
tamanho de poro
4 Å
Descrição geral
Molecular sieves are made up of three dimensional interconnecting networks of silica and alumina tetrahedral. These crystalline metal aluminosilicates have uniform cavities to selectively adsorb specific size molecules. A 4A molecular sieve has an effective pore size of 4Å.
Aplicação
Molecules with an effective diameter of 4 Å, including H2O, H2S, CO2, SO2, C2H4 and C3H6 are adsorbed.
Informações legais
SYLOSIV is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
MIBA 96%
Sigma-Aldrich
746177
MIBA
Zeolite
Sigma-Aldrich
96096
Zeolite