Documentos Principais
NISTRM8850
Zeolite Y
NIST® RM 8850
Sinônimo(s):
Zeolite
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
chave InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Each unit of RM 885 contains approximately 35 g to 40 g of material enclosed in a sealed container.
SRM 8850_cert
SRM 8850_SDS
Aplicação
The Reference Material (RM) is intended for use as a Zeolite Y source for measurement comparisons.
Características e benefícios
  • Available with the certificate documenting NIST-certified reference mass fraction values for major components of Zeolite Y.
  • Information mass fraction values of elements are provided.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium (Na), Aluminium (Al), Silicon (Si), Iron (Fe), Cerium (Ce), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lanthanum (La), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Samarium (Sm), Thorium (Th), Zinc (Zn), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)