20307
Molecular Sieve, 13Å
100-120 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 13X, 100-120 mesh, bottle of 50 g
Formulário
solid
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 50 g
Matriz
Molecular Sieve 13X
tamanho de partícula
100-120 mesh
tamanho de poro
13 Å
densidade
~0.65 g/mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)