Documentos
1.05703
Supelco
Molecular sieve 1.0 nm
beads ~ 2 mm
Sinônimo(s):
Molecular sieve 1.0 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41123003
Número do índice EC:
215-283-8
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
forma
beads
área da superfície
800 m2/g
perda
≤5% loss on ignition, 950°C
tamanho de partícula
~2 mm
tamanho de poro
1.0 nm
pH
8-11 ( in H2O)
pf
>1600 °C
densidade volumétrica
700‑750 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 24 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4