Documentos Principais
1.05734
Supelco
Molecular sieve 0.3 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
About This Item
Código UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.21
Formulário
beads
Nível de qualidade
técnica(s)
titration: suitable
diâm. do cordão
~2 mm
tamanho
~10 mesh
área da superfície
800 m2/g
tamanho de partícula
~10 mesh
diâmetro
~2 mm
tamanho de poro
0.3 nm
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh