20305
Molecular Sieve, 13Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 13X, 60-80 mesh, bottle of 50 g
Formulário
solid
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 50 g
Matriz
Molecular Sieve 13X
tamanho de partícula
60-80 mesh
tamanho de poro
13 Å pore diameter
densidade
~0.65 g/mL (free fall density)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)