Documentos Principais
20298
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
water vapor trap refill, volume ~460 cc
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
Nome do produto
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap Refill, volume ~460 cc
Formulário
solid
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
volume
~460 cc
tamanho de partícula
8-12 mesh
tamanho de poro
5 Å
Descrição geral
Mesh size is 8-12 mesh.
Molecular Sieve 5A.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)