10275
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
General Purpose Adsorbent, matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
Formulário
powder, crystals or granules
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 10 g
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
~1070 m2/g
Matriz
Activated Cocounut Charcoal
Grupo ativo da matriz
carbon
tamanho de partícula
20-40 mesh
tamanho de poro
~0.43 cm3/g microporosity
~0.44 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~5-20 Å pore diameter
densidade
~0.44 g/mL (free fall density)
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)