Documentos Principais
29238
Supelco
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
greener alternative
Norit RBAA-3, 6-7 mesh, rod
Sinônimo(s):
Charcoal activated Norit®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Beilstein:
4360473
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.54
Nome do produto
Activated Charcoal Norit®, Norit® RBAA-3, rod
Formulário
rod
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Norit® RBAA-3
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
LPLC: suitable
Diâmetro
~3 mm
perda
17-26% loss on drying
Matriz
Carbon
Grupo ativo da matriz
carbon
capacidade
≥2.1 meq/g neutralization (acid)
categoria alternativa mais ecológica
técnica de separação
reversed phase
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Aplicação
Activated Charcoal Norit® (Norit RBAA-3, rod) can be used as an adsorbent in the removal of SO2 and NO2 contaminants.
Informações legais
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Harry Marsh
Activated Carbon, Harry Marsh null
Adsorption of 2, 4, 6-trichlorophenol (TCP) onto activated carbon.
Krishnaiah D, et al.
Journal of King Saud University - Science, 25(3), 251-255 (2013)
Diazepam stability in wastewater and removal by advanced membranes technology, activated carbon and micelle-clay complex
Bufo SA, et al.
Desalination and Water Treatment (2015)
Lithium recovery from aqueous solution by sorption/desorption
Lemaire J, et al.
Hydrometallurgy, 143, 1-11 (2014)
Activated carbon for gas separation and storage
Sircar S, et al.
Carbon, 34(1), 1-12 (1996)