934674
Activated carbon
Electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
Activated carbon, Activated carbon anode
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
copper substrate
Nível de qualidade
grau
battery grade
descrição
Description/Nominal Voltage: 0.3 V vs Li/Li+
Ensaio
≥98%
composição
Active material loading 5.7 mg/cm2 ± 5%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho
5 in. × 10 in.
espessura
10 μm , copper current collector
90 μm , (excluding current collector)
tamanho de partícula
5 -10 μm (active material characteristic)
capacidade
220 mAh/g±5 % (Charge Capacity)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)