Documentos Principais
1.02183
Supelco
Charcoal activated
pure
Sinônimo(s):
Charcoal activated
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101522
Número do índice EC:
231-153-3
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Formulário
solid
área da superfície
800-1500 m2/g
Impurezas
≤10% HNO3 solubles
resíduo de ignição
≤10% (600 °C)
perda
≤10% loss on drying
pf
3550 °C
densidade volumétrica
150‑440 kg/m3
traços de cátion
Fe: ≤1000 ppm
Zn: ≤200 ppm
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Substances soluble in nitric acid: ≤ 10 %
Fe (Iron): ≤ 1000 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 10 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7