Documentos
1.02186
Supelco
Carvão ativado
for analysis
Sinônimo(s):
Carvão ativado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Código UNSPSC:
11101522
Número do índice EC:
231-153-3
Nível de qualidade
forma
solid
área da superfície
800-1500 m2/g
Impurezas
≤0.2% EtOH solubles
≤0.5% Substances soluble in water
≤0.5% water solubles
≤1% HNO3 solubles
resíduo de ignição
≤1% (600 °C)
perda
≤ 10% loss on drying
tamanho de partícula
<100 μm (~90%)
pf
3550 °C
densidade volumétrica
150‑440 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
traços de cátion
Fe: ≤300 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identidade: em conformidade
Substâncias solúveis em ácido nítrico: ≤ 1%
Substâncias solúveis em água: ≤ 0,5%
Substâncias solúveis em etanol: ≤ 0,2%
Sulfato (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (ferro): ≤ 300 ppm
Pb (chumbo): ≤ 10 ppm
Zn (zinco): ≤ 10 ppm
Adsorção de n-hexano: ≥ 30%
Resíduo na ignição (600 °C): ≤ 1%
Perda na secagem: ≤ 10%
Tamanho de partícula (< 100 µm): cerca de 90%
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6